Merck
533963
Sigma-Aldrich
ポリ[[6-[(1,1,3,3-テトラメチルブチル)アミノ]-s-トリアジン-2,4-ジイル]-[(2,2,6,6-テトラメチル-4-ピペリジル)イミノ]-ヘキサメチレン-[(2,2,6,6-テトラメチル-4-ピペリジル)イミノ]
average Mn ~2,000
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C35H68N8)n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
分子量
average Mn ~2,000
mp
136-140 °C (lit.)
λmax
240 nm
SMILES記法
Clc3nc(nc(n3)Cl)Cl.N1C(CC(CC1(C)C)NCCCCCCNC2CC(NC(C2)(C)C)(C)C)(C)C.NC(CC(C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C24H50N4.C8H19N.C3Cl3N3/c1-21(2)15-19(16-22(3,4)27-21)25-13-11-9-10-12-14-26-20-17-23(5,6)28-24(7,8)18-20;1-7(2,3)6-8(4,5)9;4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h19-20,25-28H,9-18H2,1-8H3;6,9H2,1-5H3;
InChI Key
ORECYURYFJYPKY-UHFFFAOYSA-N
詳細
ポリ[[6-[(1,1,3,3-テトラメチルブチル)アミノ]-s-トリアジン-2,4-ジイル]-[(2,2,6,6-テトラメチル-4-ピペリジル)イミノ]-ヘキサメチレン-[(2,2,6,6-テトラメチル-4-ピペリジル)イミノ](HAS)は、表面原子にニトロキシルラジカルを結合させることにより抗酸化剤として使用できるヒンダードアミン光安定剤です。
アプリケーション
ヒンダードアミンUV光スタビライザ―(ポリオレフィン用)
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
533963-BULK:
533963-VAR:
533963-100G:4548174006788
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Characterization of Hindered Amine Light Stabilizers in Polymer Matrix Using Terahertz Time-Domain Spectroscopy
Xie L, et al.
Macromolecular Chemistry and Physics, 213(14), 1441-1447 (2012)
EPR study of the formation of radicals in PP with antioxidants irradiated with gamma rays
Silva P, et al.
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research. Section B, Beam Interactions With Materials and Atoms, 265(1), 300-304 (2007)
UPLC-MS as a powerful technique for screening the nonvolatile contaminants in recycled PET
Bentayeb K, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 388(5-6), 1031-1038 (2007)