Merck
72799
Supelco
セバシン酸ビス(2,2,6,6-テトラメチル-4-ピペリジル)
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H52N2O4
CAS番号:
分子量:
480.72
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥97.5% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
82-85 °C (lit.)
転移温度
Tg >350 °C (dec)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CC1(C)CC(CC(C)(C)N1)OC(=O)CCCCCCCCC(=O)OC2CC(C)(C)NC(C)(C)C2
InChI
1S/C28H52N2O4/c1-25(2)17-21(18-26(3,4)29-25)33-23(31)15-13-11-9-10-12-14-16-24(32)34-22-19-27(5,6)30-28(7,8)20-22/h21-22,29-30H,9-20H2,1-8H3
InChI Key
XITRBUPOXXBIJN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>302.0 °F
引火点(℃)
> 150 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
72799-BULK:
72799-VAR:
72799-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)