Merck
SML3169
Sigma-Aldrich
NR162
≥98% (HPLC)
別名:
4-(Cyclopentylamino)-2-(2,5-dibromo-4-methylbenzylamino)-N-(3-(2-oxooxazolidin-3-yl)propyl)pyrimidine-5-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H30Br2N6O3
分子量:
610.34
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
生物化学的/生理学的作用
NR162 is a potent and selective (per DiscoverX KINOMEScan) inhibitor against the calcium/calmodulin-dependent serine protein kinase CASK (Kd = 22 nM by ITC; IC50 = 80 nM by NanoBRET) with much reduced or little potency against other kinases tested (IC50 = 3.8 μM/TYRO3, 18.2 μM/ERBB3, >20 μM/ABL1, AURKC, RPS6KA6, PIKFYVE, RPS6KA5, LRRK2, STK38L by NanoBRET).
Potent and selective inhibitor against the calcium/calmodulin-dependent serine protein kinase CASK.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3169-25MG:
SML3169-VAR:
SML3169-5MG:
SML3169-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)