Merck
SML3158
Sigma-Aldrich
6-Methylflavone
≥98% (HPLC)
別名:
6-Methyl-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 6-Methyl-2-phenyl-4H-chromen-4-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H12O2
CAS番号:
分子量:
236.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to beige
mp
119-122 °C (dec.) (lit.)
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1ccc2OC(=CC(=O)c2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C16H12O2/c1-11-7-8-15-13(9-11)14(17)10-16(18-15)12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,1H3
InChI Key
NOQJBXPAMJLUSS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
6-Methylflavone is a bitter taste blocker that significantly reduces bitter test of HIV drug tenofovir alafenamide in human subjects. 6-Methylflavone is a selective and potent modulator of TAS2R39 bitter test receptor that blocks it response to tenofovir alafenamide. 6-Methylflavone is a positive allosteric modulator (PAM) of α1β2γ2L and α1β2 GABAA receptors.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3158-250MG:
SML3158-50MG:
SML3158-BULK:
SML3158-VAR:
試験成績書(COA)