Merck
H4280
Sigma-Aldrich
3-ヒドロキシフラボン
≥98%
別名:
フラボノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H10O3
CAS番号:
分子量:
238.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98%
mp
171-172 °C (lit.)
SMILES記法
OC1=C(Oc2ccccc2C1=O)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O3/c16-13-11-8-4-5-9-12(11)18-15(14(13)17)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,17H
InChI Key
HVQAJTFOCKOKIN-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
mouse ... Hexa(15211)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の用途に関与する反応剤です。
  • 光化学的に誘導されたジオキシゲナーゼ型CO放出反応性の研究
  • ヒドロキシクロモン類の相間移動保護および脱保護
  • ジメチルカルボナートを用いるO-メチル化
以下の生物活性分子の合成に関与する反応剤です。
  • 抗腫瘍薬およびテロメラーゼインヒビターの研究に用いる2-クロロピリジン誘導体
  • ジヒドロクロメノピラジン類およびクロメノキノキサリン類
ボルタンメトリー手法を用いる電気化学性質の研究に関与
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
H4280-VAR:
H4280-5G:
H4280-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Vasyl G Pivovarenko et al.
The journal of physical chemistry. A, 116(12), 3103-3109 (2012-03-08)
By using four labels of the 3-hydroxyflavone family displaying selective sensitivity to hydrogen bond (HB) donors and poor response to other polar molecules, we developed an approach for measuring local water concentration [H(2)O](L) (or partial volume of water: W(A) =
Arun Kumar et al.
Critical reviews in food science and nutrition, 58(11), 1791-1807 (2017-03-09)
Today, the dramatic changes in types of food consumed have led to an increased burden of chronic diseases. Therefore, the emphasis of food research is not only to ensure quality food that can supply adequate nutrients to prevent nutrition related
Cyril A Kenfack et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 14(25), 8910-8918 (2012-05-30)
The electronic transitions occurring in 4-(N,N-dimethylamino)-3-hydroxyflavone (DMAF) and 2-furanyl-3-hydroxychromone (FHC) were investigated using the TDDFT method in aprotic and protic solvents. The solvent effect was incorporated into the calculations via the PCM formalism. The H-bonding between solute and protic solvent
Sandra Irmisch et al.
Plant physiology, 180(3), 1277-1290 (2019-04-21)
The plant metabolite montbretin A (MbA) and its precursor mini-MbA are potential new drugs for treating type 2 diabetes. These complex acylated flavonol glycosides only occur in small amounts in the corms of the ornamental plant montbretia (Crocosmia × crocosmiiflora).
Biomimetic photocycloaddition of 3-hydroxyflavones: synthesis and evaluation of rocaglate derivatives as inhibitors of eukaryotic translation.
Stéphane P Roche et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(37), 6533-6538 (2010-08-06)