Merck
40862
Supelco
フラボン
analytical standard
別名:
2-フェニル-4H-1-ベンゾピラン-4-オン, 2-フェニルクロモン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H10O2
CAS番号:
分子量:
222.24
Beilstein:
157598
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
mp
94-97 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1C=C(Oc2ccccc12)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O2/c16-13-10-15(11-6-2-1-3-7-11)17-14-9-5-4-8-12(13)14/h1-10H
InChI Key
VHBFFQKBGNRLFZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
40862-VAR:
40862-100MG:
40862-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)