Merck
41934
Supelco
7-ヒドロキシフラボン
analytical standard
別名:
7-Hydroxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, NSC 94258
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H10O3
CAS番号:
分子量:
238.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
mp
245-247 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1ccc2C(=O)C=C(Oc2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O3/c16-11-6-7-12-13(17)9-14(18-15(12)8-11)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,16H
InChI Key
MQGPSCMMNJKMHQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Reactant:
  • Acting as a biologically valuable acceptor in O-glycosidation reactions
  • Involved in synthesis of fully phosphorylated flavones for use as pancreatic cholesterol esterase inhibitors
  • For O-methylation with di-Me carbonate
  • Linked by a polymethylene chain for synthesis of α1-adrenoceptor antagonists
  • Involved in Baylis-Hillman reactions
  • Involved in phase-transfer catalyzed glucosylation for synthesis of glucosylated flavonoids
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
41934-VAR:
41934-BULK:
41934-50MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.