Merck
41226
Supelco
フラバノン
analytical standard
別名:
2,3-ジヒドロフラボン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H12O2
CAS番号:
分子量:
224.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥97.5% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
mp
76-78 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1CC(Oc2ccccc12)c3ccccc3
InChI
1S/C15H12O2/c16-13-10-15(11-6-2-1-3-7-11)17-14-9-5-4-8-12(13)14/h1-9,15H,10H2
InChI Key
ZONYXWQDUYMKFB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
41226-BULK:
41226-VAR:
41226-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)