アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC1=CNC2=NC=NC(NC3=CC=CC=C3NC(CC)=O)=C21
生物化学的/生理学的作用
BSJ-04-122-R is a reversible control for a potent and selective covalent inhibitor of MKK4 and MKK7 BSJ-04-122. BSJ-04-122-R des not inhibit JNK phosphorylation.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3062-25MG:
SML3062-BULK:
SML3062-VAR:
SML3062-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)