420135
JNK Inhibitor VIII
The JNK Inhibitor VIII, also referenced under CAS 894804-07-0, controls the biological activity of JNK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
別名:
JNK Inhibitor VIII, N-(4-Amino-5-cyano-6-ethoxypyridin-2-yl)-2-(2,5-dimethoxyphenyl)acetamide
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
brown
溶解性
DMSO: 10 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
N(c2nc(c(c(c2)N)C#N)OCC)C(=O)Cc1c(ccc(c1)OC)OC
InChI
1S/C18H20N4O4/c1-4-26-18-13(10-19)14(20)9-16(22-18)21-17(23)8-11-7-12(24-2)5-6-15(11)25-3/h5-7,9H,4,8H2,1-3H3,(H3,20,21,22,23)
InChI Key
KQMPRSZTUSSXND-UHFFFAOYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
包装
警告
その他情報
Szczepankiewicz, B. G., et al. 2006. J. Med. Chem.49, 3563.
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
420135-MG:
420135-5MG:
420135-5UNMG:
420135-1.1ML:
420135-5SMG:
試験成績書(COA)