Merck
SML3061
Sigma-Aldrich
BSJ-04-122
>97% (HPLC)
別名:
N-(2-((5-chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)amino)phenyl)acrylamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H12ClN5O
CAS番号:
分子量:
313.74
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
>97% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
生物化学的/生理学的作用
BSJ-04-122 is a cell penetrant, potent and selective covalent inhibitor of MKK4 and MKK7 (MAP2K4/7) that binds to Cys247 of MKK4. It potently inhibits JNK phosphorylation. BSJ-04-122 exhibits antiproliferative effects against triple-negative breast cancer cells. Also, BSJ-04-122 enhances antiproliferative activity of JNK-IN-8.
cell penetrant, potent and selective covalent inhibitor of MKK4 and MKK7 (MAP2K4/7)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3061-25MG:
SML3061-BULK:
SML3061-5MG:
SML3061-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)