Merck
SML3014
Sigma-Aldrich
KL101
≥98% (HPLC)
別名:
N-(2-(2,4-Dimethylphenyl)-2,6-dihydro-4H-thieno[3,4-c]pyrazol-3-yl)-3,4-dimethyl-benzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H23N3OS
CAS番号:
分子量:
377.50
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1=CC=C(C(NC2=C(CSC3)C3=NN2C4=C(C)C=C(C)C=C4)=O)C=C1C
InChI
1S/C22H23N3OS/c1-13-5-8-20(16(4)9-13)25-21(18-11-27-12-19(18)24-25)23-22(26)17-7-6-14(2)15(3)10-17/h5-10H,11-12H2,1-4H3,(H,23,26)
InChI Key
FJKKXWLUKJOWNU-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
KL101 is a circadian clock modulator that lengthens a circadian period in cells and tissues. It selectively stabilizes CRY1 through interaction with FAD-binding pocket. KL101 strongly enhanced brown adipocyte differentiation in culture. KL101 showed no or only minor effects on CKIδ, CKIα and CK2 activities in vitro.
circadian clock modulator that selectively stabilizes CRY1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3014-BULK:
SML3014-VAR:
SML3014-5MG:
SML3014-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)