Merck
SML2999
Sigma-Aldrich
KL201
≥97% (HPLC)
別名:
2-Bromo-N-(5,6,7,8-tetrahydro[1]benzothieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-benzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H14BrN3OS
CAS番号:
分子量:
388.28
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(C1=CC=CC=C1Br)NC2=NC=NC3=C2C4=C(CCCC4)S3
InChI
1S/C17H14BrN3OS/c18-12-7-3-1-5-10(12)16(22)21-15-14-11-6-2-4-8-13(11)23-17(14)20-9-19-15/h1,3,5,7,9H,2,4,6,8H2,(H,19,20,21,22)
InChI Key
KFSLRFWIPVMBNT-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
KL201 is a circadian clock modulator that lengthens a circadian period in cells and tissues. KL201 selectively regulate cryptochrome 1 (Cry1). It binds to FAD-binding pocket of CRY1 preventing interaction with FBXL3 and ubiquitin-dependent degradation.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2999-25MG:
SML2999-BULK:
SML2999-5MG:
SML2999-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Simon Miller et al.
Cell chemical biology, 27(9), 1192-1198 (2020-06-06)
Cryptochrome 1 (CRY1) and CRY2 are core regulators of the circadian clock, and the development of isoform-selective modulators is important for the elucidation of their redundant and distinct functions. Here, we report the identification and functional characterization of a small-molecule