Merck
SML3740
Sigma-Aldrich
PY-60
≥98% (HPLC)
別名:
5-Phenyl-N-[3-(2-thiazolyl)propyl]-3-isoxazolecarboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H15N3O2S
CAS番号:
分子量:
313.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
-10 to -25°C
生物化学的/生理学的作用
PY-60 is a potent and specific activator of the transcriptional coactivator Yes-associated protein 1 (YAP) signaling. It stimulates YAP-dependent expansion of epidermal keratinocytes in mouse. PY-60 binds directly to annexin A2 (ANXA2) causing its liberation and YAP activation.
potent and specific activator YAP that binds directly to annexin A2.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3740-VAR:
SML3740-BULK:
SML3740-25MG:
SML3740-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)