SML2714
VU0155072
≥98% (HPLC)
別名:
N-(2-(4-Oxo-1-phenyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-8-yl)ethyl)-2-naphthamide, N-(2-(4-Oxo-1-phenyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-8-yl)ethyl)naphthalene-2-carboxamide, N-[2-(4-Oxo-1-phenyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]dec-8-yl)ethyl]-2-naphthalenecarboxamide, NOPT, VU0155072-2
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N2(C3(CCN(CC3)CCNC(=O)c4cc5c(cc4)cccc5)C(=O)NC2)c1ccccc1
InChI
1S/C26H28N4O2/c31-24(22-11-10-20-6-4-5-7-21(20)18-22)27-14-17-29-15-12-26(13-16-29)25(32)28-19-30(26)23-8-2-1-3-9-23/h1-11,18H,12-17,19H2,(H,27,31)(H,28,32)
InChI Key
FAIFAFUXFFWVNQ-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2714-VAR:
SML2714-5MG:
SML2714-25MG:
SML2714-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)