Merck
SML2557
Sigma-Aldrich
Aminopyridine 2
≥98% (HPLC)
別名:
1-((6-Aminopyridin-3-yl)methyl)-3-(4-bromophenyl)urea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H13BrN4O
CAS番号:
分子量:
321.17
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC1=CC=C(CNC(NC2=CC=C(Br)C=C2)=O)C=N1
InChI
1S/C13H13BrN4O/c14-10-2-4-11(5-3-10)18-13(19)17-8-9-1-6-12(15)16-7-9/h1-7H,8H2,(H2,15,16)(H2,17,18,19)
InChI Key
NNDXEGUWCFIHTD-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
Aminopyridine 2 (1-((6-aminopyridin-3-yl)methyl)-3-(4-bromophenyl)urea) is an orally available, potent and selective irreversible inhibitor of myeloperoxidase (MPO) that blocks vasomotor dysfunction in rat aortic rings. Aminopyridine 2 inhibits myeloperoxidase in a mouse model of peritonitis.
orally available, potent and selective irreversible inhibitor of myeloperoxidase (MPO)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2557-25MG:
SML2557-VAR:
SML2557-5MG:
SML2557-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)