Merck
SML2548
Sigma-Aldrich
MS094
≥98% (HPLC)
別名:
2-[Methyl[[4-[4-(1-methylethoxy)phenyl]-1H-pyrrol-3-yl]methyl]amino]-ethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H24N2O2
CAS番号:
分子量:
288.38
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN(CCO)CC1=CNC=C1C2=CC=C(OC(C)C)C=C2
InChI
1S/C17H24N2O2/c1-13(2)21-16-6-4-14(5-7-16)17-11-18-10-15(17)12-19(3)8-9-20/h4-7,10-11,13,18,20H,8-9,12H2,1-3H3
生物化学的/生理学的作用
MS094 i an inactive control probe for PRMT inhibitor MS023. MS023 is a potent and selective chemical probe for Type I protein arginine methyltransferases (PRMTs) 1,3,4,6,and 8, which are responsible for asymmetric dimethylation of arginine residues. MS023 is active in cells.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2548-VAR:
SML2548-BULK:
SML2548-5MG:
SML2548-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Mohammad S Eram et al.
ACS chemical biology, 11(3), 772-781 (2015-11-26)
Protein arginine methyltransferases (PRMTs) play a crucial role in a variety of biological processes. Overexpression of PRMTs has been implicated in various human diseases including cancer. Consequently, selective small-molecule inhibitors of PRMTs have been pursued by both academia and the