SML2392
DREADD Agonist 21 dihydrochloride
≥98% (HPLC), powder, DREADD agonist
別名:
11-(1-piperazinyl)-5H-Dibenzo[b,e][1,4]diazepine dihydrochloride, 11-(Piperazin-1-yl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine; 11-Piperazinyldibenzo[b,e][1,4]diazepine dihydrochloride, Compound 21 dihydrochloride
About This Item
おすすめの製品
product name
DREADD Agonist 21 dihydrochloride, ≥98% (HPLC)
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管条件
desiccated
色
yellow to brown
溶解性
H2O: 2 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
C1(C=CC=C2)=C2C(N3CCNCC3)=NC(C=CC=C4)=C4N1
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2392-BULK:
SML2392-VAR:
SML2392-5MG:
SML2392-25MG:
試験成績書(COA)