製品名
クロザピンN-オキシド塩酸塩, ≥98% (HPLC), Water soluble Clozapine N-oxide
由来生物
synthetic
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
溶解性
DMSO: 40 mg/mL
water: 40 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC1=CC2=C(NC(C=CC=C3)=C3C(N4CC[N+]([O-])(C)CC4)=N2)C=C1.[xHCl]
InChI
1S/C18H19ClN4O/c1-23(24)10-8-22(9-11-23)18-14-4-2-3-5-15(14)20-16-7-6-13(19)12-17(16)21-18/h2-7,12,20H,8-11H2,1H3
InChI Key
OGUCZBIQSYYWEF-UHFFFAOYSA-N
詳細
細胞集団に対するDREADDシステムの選択的標的化は、DREADDを発現させる細胞型に特異的なプロモーターを用いることにより達成可能であり、このプロモーターの発現はリコンビナーゼベースのシステムによりさらに制御可能です。DREADDは内因性リガンドに対する親和性が低く、構成的活性はほとんど有していませんが、CNOなどの合成化合物により活性化されることがあります。
DREADDシステムは、nMという低濃度のCNOにより活性化され、細胞内カルシウムを動員します。CNOは、推奨用量(概ね0.1~3 mg/kg)を投与したときのマウスおよびラットでは薬理学的かつ行動的に不活性であると思われます。CNOは通常では静脈内投与されますが、飼料または飲用水に混合する場合もあります。
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2304-5MG-PW:
SML2304-BULK:
SML2304-5MG:
SML2304-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック