Merck
C0832
Sigma-Aldrich
クロザピンN-オキシド
≥98% (HPLC), solid, 5-HT₂ serotonin receptor antagonist
別名:
8-クロロ-11-(4-メチル-1-ピペラジニル)-5H-ジベンゾ[b,e](1,4)ジアゼピンN-オキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H19ClN4O
CAS番号:
分子量:
342.82
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352119
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
クロザピンN-オキシド,
フォーム
solid
品質水準
SMILES記法
C[N+]1([O-])CCN(CC1)C2=Nc3cc(Cl)ccc3Nc4ccccc24
InChI
1S/C18H19ClN4O/c1-23(24)10-8-22(9-11-23)18-14-4-2-3-5-15(14)20-16-7-6-13(19)12-17(16)21-18/h2-7,12,20H,8-11H2,1H3
InChI Key
OGUCZBIQSYYWEF-UHFFFAOYSA-N
詳細
クロザピンN-オキシド(CNO)は、クロザピン薬の不活性型であり、Gタンパク質共役受容体(GPCR)を活性化します。CNOは、遺伝子操作で作り変えたヒトムスカリン受容体に対する合成配位子として働きます。これは、代謝変換時にクロザピン様の効果を誘発します。クロザピンはCNOに変換されることにより、血液脳関門を通過しやすくなります。
アプリケーション
クロザピンN-オキシドは、以下の目的で使用されています:
  • 次運動皮質におけるヒトM4ムスカリン(hM4Di)の活性化に
  • Th-creトランスジェニックマウスにおけるin vivo化学遺伝学的操作を誘発し、歩行連動活動を障害するために
  • マウスの行動検査用および細胞の刺激(HEK293)用に
生物化学的/生理学的作用
5-HT2セロトニン受容体アンタゴニスト;HPLCによりモニタリングできるクロザピンの主要な代謝産物。
5-HT2セロトニン受容体アンタゴニスト;クロザピンの主要な代謝産物。
特徴および利点
この化合物は、神経科学研究用の特長ある製品です。ここをクリックして、より多くの特長ある神経科学研究用製品を見つけてください。その他の研究領域用の生物活性低分子については、sigma.com/discover-bsmで詳細をお読みください。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C0832-VAR:
C0832-1MG:
C0832-5MG:
C0832-5MG-PW:
C0832-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Weizhe Hong et al.
Cell, 158(6), 1348-1361 (2014-09-13)
Animals display a range of innate social behaviors that play essential roles in survival and reproduction. While the medial amygdala (MeA) has been implicated in prototypic social behaviors such as aggression, the circuit-level mechanisms controlling such behaviors are not well
Branch-specific dendritic Ca2+ spikes cause persistent synaptic plasticity
Cichon J and Gan WB
Nature, 520(7546), 180-185 (2015)
Gram scale preparation of clozapine N-oxide (CNO), a synthetic small molecule actuator for muscarinic acetylcholine DREADDs
van der Peet PL, et al.
MethodsX, 5, 257-267 (2018)
Clozapine-n-oxide administration produces behavioral effects in Long-Evans rats-implications for designing DREADD experiments
MacLaren DAA, et al.
eNeuro, ENEURO-EN0219 (2016)
Mei-Hong Qiu et al.
Brain structure & function, 224(7), 2525-2535 (2019-07-22)
The midbrain dopamine system via the dorsal and ventral striatum regulates a wide range of behaviors. To dissect the role of dopaminergic projections to the dorsal striatum (nigrostriatal projection) and ventral striatum (mesolimbic projection) in sleep-wake behavior, we selectively chemogenetically