Merck
SML1737
Sigma-Aldrich
ベラプロスト ナトリウム
≥98% (HPLC)
別名:
2,3,3a,8b-テトラヒドロ-2-ヒドロキシ-1-(3-ヒドロキシ-4-メチル-1-オクテン-6-イニル)-1H-シクロペンタ(b)ベンゾフラン-5-ブタン酸 ナトリウム塩, TRK 100, プロサイクリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H29O5 · Na
CAS番号:
分子量:
420.47
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
protect from light
white to beige
溶解性
H2O: 20 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@]12[C@](C[C@H](O)[C@H]2/C=C/[C@H](O)C(CC#CC)C)([H])OC3=C1C=CC=C3CCCC([O-])=O.[Na+]
InChI
1S/C24H30O5.Na/c1-3-4-7-15(2)19(25)13-12-17-20(26)14-21-23(17)18-10-5-8-16(24(18)29-21)9-6-11-22(27)28;/h5,8,10,12-13,15,17,19-21,23,25-26H,6-7,9,11,14H2,1-2H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/b13-12+;
InChI Key
YTCZZXIRLARSET-UEIGIMKUSA-M
詳細
ベラプロストナトリウムは、経口的に活性なプロスタサイクリン類縁体です。
生物化学的/生理学的作用
ベラプロストナトリウムは、プロスタサイクリンPGI2の化学的に安定した類縁体です。
ベラプロストナトリウムは、プロスタサイクリンPGI2の化学的に安定した類縁体です。ベラプロストは、その他のプロスタノイドと同様の強力な血管拡張薬であり、抗血栓特性、抗増殖特性、および抗炎症特性を持っています。ベラプロストナトリウムはプロスタグランジンI(IP)受容体を活性化します。これは、Gsたんぱく質と結合してアデニル酸シクラーゼを活性化します。肺高血圧症の治療のために研究されています。
ベラプロストナトリウムは、慢性動脈閉塞または原発性肺高血圧症の治療薬として使用されます。ベラプロストナトリウムは、冠動脈疾患の患者の酸化ストレスを軽減するのに役立ち、前腕内皮依存性血管拡張を発症しました。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1737-BULK:
SML1737-1MG:
SML1737-VAR:
SML1737-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Textbook of Critical Care (2011)
Insulin Resistance: New Insights for the Healthcare Professional (2013)
Aging and Age-Related Disorders (2010)