アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
faintly yellow to dark yellow
溶解性
H2O: 15 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@]1(C([O-])=O)CSC(C2=C(C=CC=N2)O)=N1
InChI
1S/C10H10N2O3S/c1-10(9(14)15)5-16-8(12-10)7-6(13)3-2-4-11-7/h2-4,13H,5H2,1H3,(H,14,15)/p-1/t10-/m1/s1
InChI Key
MJWAGSZZOQMRNY-SNVBAGLBSA-M
生物化学的/生理学的作用
Desferrithiocin is an iron chelator.
Iron chelator.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)