Merck
SML1432
Sigma-Aldrich
PHCCC
≥97% (HPLC)
別名:
7,7a-Dihydro-7-(hydroxyimino)-N-phenyl-benzo[b]cyclopropa[e]pyran-1a(1H)-carboxamide, N-Phenyl-7-(hydroxyimino)cyclopropa[b]chromen-1a-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H14N2O3
CAS番号:
分子量:
294.30
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(NC1=CC=CC=C1)C2(C/3C2)OC4=C(C=CC=C4)C3=N/O
InChI
1S/C17H14N2O3/c20-16(18-11-6-2-1-3-7-11)17-10-13(17)15(19-21)12-8-4-5-9-14(12)22-17/h1-9,13,21H,10H2,(H,18,20)/b19-15+
InChI Key
FPXPIEZPAXSELW-XDJHFCHBSA-N
生物化学的/生理学的作用
PHCCC is a positive allosteric modulator (PAM) at the mGluR4 subtype that exhibits anxiolytic and anti-Parkinsonian effects in animal models. PHCCC is a potent group I metabotropic glutamate receptor antagonist.
PHCCC is a positive allosteric modulator (PAM) at the mGluR4 subtype. PHCCC is a potent group I metabotropic glutamate receptor antagonist.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1432-25MG:
SML1432-VAR:
SML1432-5MG:
SML1432-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)