アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
H2O: ≥2 mg/mL at warmed to 60 °C
オーガナイザー
Sanofi Aventis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.COc1cccc(OC)c1-c2cc(nn2-c3ccc(cc3C(C)C)C(=O)N(C)CCCN(C)C)C(=O)NC4([C@@H]5C[C@H]6C[C@@H](C5)C[C@@H]4C6)C(O)=O
InChI
1S/C39H51N5O6.ClH/c1-23(2)29-21-26(37(46)43(5)15-9-14-42(3)4)12-13-31(29)44-32(35-33(49-6)10-8-11-34(35)50-7)22-30(41-44)36(45)40-39(38(47)48)27-17-24-16-25(19-27)20-28(39)18-24;/h8,10-13,21-25,27-28H,9,14-20H2,1-7H3,(H,40,45)(H,47,48);1H/t24-,25+,27-,28+,39?;
InChI Key
CUYNEHGBVHUQQW-BVJGGMLGSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0015-5MG:
SML0015-VAR:
SML0015-25MG:
SML0015-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)