アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to off-white
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
InChI
1S/C55H96N14O13/c1-5-33(3)45(69-51(77)40(25-27-44(71)72)65-54(80)46(34(4)6-2)68-50(76)39(24-26-43(61)70)62-47(73)36(60)20-10-14-28-56)53(79)64-38(22-12-16-30-58)48(74)63-37(21-11-15-29-57)49(75)67-42(32-35-18-8-7-9-19-35)52(78)66-41(55(81)82)23-13-17-31-59/h7-9,18-19,33-34,36-42,45-46H,5-6,10-17,20-32,56-60H2,1-4H3,(H2,61,70)(H,62,73)(H,63,74)(H,64,79)(H,65,80)(H,66,78)(H,67,75)(H,68,76)(H,69,77)(H,71,72)(H,81,82)/t33-,34-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,45-,46-/m0/s1
InChI Key
IEAKEKFIXUZWEH-PKMKMBMKSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1426-BULK:
SML1426-1MG:
SML1426-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)