安全性情報
SML1154
Sigma-Aldrich
クロストリジウムディフィシルトキシンA
≥95% (SDS-PAGE), lyophilized powder, cellular toxin
別名:
TcdA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
製品名
クロストリジウムディフィシルトキシンA, ≥95% (SDS-PAGE)
品質水準
アッセイ
≥95% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
C. difficile VPI10463株(毒素型0)から精製された天然毒素A
生物化学的/生理学的作用
Clostridium difficile毒素AおよびB、陽イオン依存性UDP-グルコースグルコシルトランスフェラーゼは、これらのファミリーメンバーのモノグルコシル化を通じてRho(およびRhoファミリーの小型GTPase)を不活性化する細胞毒素です。TcdAは、主に腸上皮内で作用を顕在化させます。このモノグルコシル化の影響には、アクチン細胞骨格の調節解除、細胞の球状化、細胞毒性、および細胞シグナル伝達の変化などがあります。Rhoタンパク質は、毒素Aおよび毒素Bにより、共基質としてUDP-グルコースを用いてモノグルコシル化されます。Rho、RacおよびCdc42は、両方の毒素の標的となるRhoサブファミリーに含まれます。毒素AおよびBにより修飾されない低分子量GTP結合タンパク質には、Ras、Rab、Arf、またはRanサブファミリー、およびヘテロ三量体のGタンパク質などがあります。
TcdAは、これらのファミリーメンバーのモノグルコシル化によりRho(およびRhoファミリーの小さなGTPアーゼ)を不活性化する細胞毒素です。TcdAは、主に腸上皮内で作用を誘発します。
再構成
250 μLの滅菌蒸留水で再構成した場合の50 UG skuの内容物には、0.05 M Hepes、0.15 M塩化ナトリウムおよび5%スクロース中に約0.2 mg/mLの濃度で毒素Aが含まれます。
250 μLの滅菌蒸留水で再構成した場合の2 UG skuの内容物には、0.05 M Hepes、0.15 M塩化ナトリウムおよび5%スクロース中に約8 μg/mLの濃度で毒素Aが含まれます。
その他情報
復元調製後、復元調製された液体は、-80°C~20°Cで凍結して、安定性を1年に延長させることが可能です。 しかし、凍結/解凍サイクルごとに凝集が増加します。凍結/解凍サイクルを繰り返したり、頻繁に温度を変動させることはしないでください。
混和:かき回すか、穏やかにピペットで混和させます。ボルテックスすると、凝集が促進される場合があります。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Jan Code
SML1154-2UG-LBL:
SML1154-50UG:
SML1154-VAR:
SML1154-50UG-LBL:
SML1154-BULK:
SML1154-2UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)