アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 15 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(F)c1cc(c(c(c1)[N+](=O)[O-])NNC(=S)Nc2cc(c(cc2)C)Cl)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C15H11ClF3N5O4S/c1-7-2-3-9(6-10(7)16)20-14(29)22-21-13-11(23(25)26)4-8(15(17,18)19)5-12(13)24(27)28/h2-6,21H,1H3,(H2,20,22,29)
InChI Key
KSJVAYBCXSURMQ-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
Kobe0065 binds to Ras-GTP, blocking interactions with Raf kinase. Kobe0065 inhibits anchorage-dependent and -independent growth, blocks MEK/ERK activity and induces apoptosis in H-rasG12V transformed NIH3T3 cells. The compound Kobe0065 also inhibts tumor growth in SW480 colon cancer cell xenografts.
Kobe0065 is an inhibitor of Ras activity.
特徴および利点
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0961-BULK:
SML0961-5MG:
SML0961-VAR:
SML0961-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)