アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D -100 to -115°, c = 1 in chloroform/methanol (9:1)
色
white to beige
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[s]1c(ccc1)[C@H]2O[C@@H]3[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]3O)O)O[C@H]4[C@@H]5[C@@H]([C@@H](c7c4cc8c(c7)OCO8)c6cc(c(c(c6)OC)O)OC)C(=O)OC5)CO2
InChI
1S/C32H32O13S/c1-37-19-6-13(7-20(38-2)25(19)33)23-14-8-17-18(42-12-41-17)9-15(14)28(16-10-39-30(36)24(16)23)44-32-27(35)26(34)29-21(43-32)11-40-31(45-29)22-4-3-5-46-22/h3-9,16,21,23-24,26-29,31-35H,10-12H2,1-2H3/t16-,21+,23+,24-,26+,27+,28+,29+,31+,32-/m0/s1
InChI Key
NRUKOCRGYNPUPR-QBPJDGROSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SML0609-BULK:
SML0609-10MG:
SML0609-50MG:
SML0609-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック