アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 10 mg/mL at warmed, clear
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)c1ccc2Oc3nc(N)c(cc3C(=O)c2c1)C(O)=O
InChI
1S/C16H14N2O4/c1-7(2)8-3-4-12-9(5-8)13(19)10-6-11(16(20)21)14(17)18-15(10)22-12/h3-7H,1-2H3,(H2,17,18)(H,20,21)
InChI Key
SGRYPYWGNKJSDL-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... PDE4A(5141) , PDE4B(5142) , PDE4C(5143) , PDE4D(5144)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0517-50MG:
SML0517-10MG:
SML0517-VAR:
SML0517-BULK:
試験成績書(COA)