アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
色
white to beige
溶解性
DMSO: ≥2 mg/mL at warmed
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCNC(=O)OC1CCN(CC1)c2nncc3cc(OC)c(OC)cc23
InChI
1S/C18H24N4O4/c1-4-19-18(23)26-13-5-7-22(8-6-13)17-14-10-16(25-3)15(24-2)9-12(14)11-20-21-17/h9-11,13H,4-8H2,1-3H3,(H,19,23)
InChI Key
QJGVXJYGDBSPSJ-UHFFFAOYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0308-VAR:
SML0308-BULK:
SML0308-25MG:
SML0308-5MG:
資料
Cyclic nucleotide phosphodiesterases (PDEs) catalyze the hydrolysis of cAMP and/or cGMP. There are 11 different mammalian PDE families.