Merck
SML0295
Sigma-Aldrich
ジヒドロミリセチン
≥98% (HPLC)
別名:
(2R,3R)-3,5,7-トリヒドロキシ-2-(3,4,5-トリヒドロキシフェニル)-2,3-ジヒドロクロメン-4-オン, 3,3′,4′,5,5′,7-ヘキサヒドロキシフラバノン, DHM, アンペロプシン, アンペロプチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H12O8
CAS番号:
分子量:
320.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
protect from light
white to beige
溶解性
DMSO: ≥5 mg/mL (warmed)
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1C2=C(O)C=C(O)C=C2O[C@H](C3=CC(O)=C(C(O)=C3)O)[C@H]1O
InChI
1S/C15H12O8/c16-6-3-7(17)11-10(4-6)23-15(14(22)13(11)21)5-1-8(18)12(20)9(19)2-5/h1-4,14-20,22H/t14-,15+/m0/s1
InChI Key
KJXSIXMJHKAJOD-LSDHHAIUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジヒドロミリセチンは、A. grossedentataに存在する主要なフラボノイドです。
アプリケーション
ジヒドロミリセチンは、分化した3T3-L1前脂肪細胞における脂肪生成とグルコースの取込みに与えるその効果を研究するために使用されています。また、肝がん細胞に対する抗腫瘍活性の研究にも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ジヒドロミリセチンには抗炎症作用があります。
ジヒドロミリセチン(アンペロプシン)は抗酸化活性と抗がん活性を持つフラバノノールであり、抗アルコール中毒効果があることが分かっています。その抗アルコール効果は、ベンゾジアゼピン部位でのGABA-A受容体の正のモジュレーターとしての作用によるものと考えられます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0295-VAR:
SML0295-BULK:
SML0295-25MG:
SML0295-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Myricitrin ≥99.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
91255
Myricitrin
Hispidulin ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0582
Hispidulin
ε-Viniferin phyproof® Reference Substance
PHL83550
ε-Viniferin
Yanjun Shi et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 87, 251-257 (2011-12-20)
The interaction between bovine serum albumin (BSA) and the anticancer drug molecule ampelopsin (AMP) was investigated using fluorescence spectroscopy, circular dichroism (CD) spectra, and time-resolved spectra under simulated physiological conditions. Fluorescence data showed that the intrinsic fluorescence of BSA was
Wei-Ming Zhou et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 15(4), 2114-2123 (2010-04-30)
This study reports two novel 5-fluorouracil-substituted ampelopsin derivatives. The structures of two new derivatives were characterized by elemental analysis, 1H-NMR, 13C-NMR, IR and MS. Their anticancer activities in vitro against two cancer cell lines, K562 and K562/ADR, were investigated using
Dihydromyricetin enhances glucose uptake by inhibition of MEK/ERK pathway and consequent down-regulation of phosphorylation of PPARgamma in 3T3-L1 cells
Liu L, et al.
Journal of Cellular and Molecular Medicine, 22(2), 1247-1256 (2018)
Shimei Qi et al.
International immunopharmacology, 12(1), 278-287 (2011-12-24)
Ampelopsin (AMP), a plant flavonoid, has potent anti-inflammatory properties in vitro and in vivo. The molecular mechanisms of ampelopsin on pharmacological and biochemical actions of RAW264.7 macrophages in inflammation have not been clearly elucidated yet. In the present study, non-cytotoxic
Feng Ni et al.
PloS one, 7(6), e38802-e38802 (2012-06-14)
The objective of this study was to evaluate the chemopreventive effect of a novel flavonoid, ampelopsin (AMP) on the growth and metastasis of prostate cancer cells. AMP showed the more potent activity in inhibiting the proliferation of androgen-sensitive LNCaP and