由来生物
plant
アッセイ
≥90% (LC/MS-ELSD)
フォーム
solid
分子量
452.58
溶解性
water: slightly soluble
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
Oc1cc2c(cc1O)C(=O)C=C3[C@@]4([C@]([C@H]5[C@@](CC4)(CC[C@@](C5)(C)C(=O)O)C)(CC[C@]32C)C)C
InChI Key
MEUCDRGPRSOAHE-BRUCSKOJSA-N
詳細
2-Picenecarboxylic acid, a friedelane-type triterpenoid, is commonly found in Tripterygium hypoglaucum, Tripterygium wilfordii and Picrasma excelsa.
アプリケーション
It is a natural product derived from plant source that finds application in compound screening libraries, metabolomics, phytochemical and biochemical research.
特徴および利点
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
その他情報
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB01040-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)