安全性情報
SMB00222
Sigma-Aldrich
Acetylvalerenolic acid
≥95% (LC/MS-ELSD)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H24O4
CAS番号:
分子量:
292.37
UNSPSCコード:
12352205
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥95% (LC/MS-ELSD)
形状
solid
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
詳細
植物由来の天然産物
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00222-1MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Juliane Hintersteiner et al.
European journal of pharmacology, 735, 123-131 (2014-04-01)
Valerenic acid (VA) is a β2/3 subunit-specific modulator of γ-aminobutyric acid (GABA) type A (GABAA) receptors inducing anxiolysis. Here we analyze if VA-esters can serve as prodrugs and if different ester structures have different in vitro/in vivo effects. Modulation of