Merck
49968
Supelco
ルテオリン7-グルコシド
analytical standard
別名:
ルテオリン 7-O-β-D-グルコシド, 3′,4′,5,7-テトラヒドロキシフラボン7-グルコシド, グルコシルルテオリン, グルコルテオリン, シナロシド, ルテオロシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H20O11
CAS番号:
分子量:
448.38
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc(O)c3C(=O)C=C(Oc3c2)c4ccc(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H20O11/c22-7-16-18(27)19(28)20(29)21(32-16)30-9-4-12(25)17-13(26)6-14(31-15(17)5-9)8-1-2-10(23)11(24)3-8/h1-6,16,18-25,27-29H,7H2/t16-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
InChI Key
PEFNSGRTCBGNAN-QNDFHXLGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ルテオリン7-グルコシドは自然に生じるフラボノイドで、Reseda luteola L.から単離されます。
アプリケーション
ルテオリン7-グルコシドは、Olea europaeaの葉に含まれる分析物を高速液体クロマトグラフィー(HPLC)を用いて定量する際に、分析標準物質として使用できます。
適切な装置技術に関する更なる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらにサポートが必要な場合は、テクニカルサービスまでお問い合わせください。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea crataegus humulus hypericum melissa mentha pimpinella salvia thymus
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
49968-VAR:
49968-BULK:
49968-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Identification and quantitative HPLC analysis of the main flavonoids present in weld (Reseda luteola L.)
Cristea D, et al.
Dyes and Pigments, 57(3), 267-272 (2003)
Rapid high-performance liquid chromatography analysis for the quantitative determination of oleuropein in Olea europaea leaves
Savournin C, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 49(2), 618-621 (2001)
Yihui Yang et al.
Lipids in health and disease, 11, 38-38 (2012-03-15)
In folklore, some people take the decoction of Calyx seu Fructus Physalis (CSFP) for lowering blood lipids. The present study is designed to evaluate the lipid-lowering activities of CSFP, and search for its pharmacodynamical material. CSFP was extracted by water
Nadine Backhouse et al.
Journal of ethnopharmacology, 119(1), 160-165 (2008-07-22)
Leaf extracts of Buddleja globosa (Buddlejaceae) are used in Chilean folk medicine for wound healing. The anti-inflammatory (topic and per os), analgesic (per os) effects and the antioxidant activity of Buddleja globosa were for the first time reported by us.
Qian Ye et al.
Asia Pacific journal of clinical nutrition, 16 Suppl 1, 183-187 (2007-03-30)
The flower of Chrysanthemum Morifolium Ramat. (CM) is a useful food and folk medicine in China. Effects of Chrysanthemum Morifolium extracting (CME) conditions, including extraction temperature, extraction time and the ratio of flower to water on infusion quality were investigated.