Merck
18854
Sigma-Aldrich
ケンフェロール 7-O-β-D-グルコピラノシド
≥90.0% (HPLC)
別名:
7-(β-D-グルコピラノシルオキシ)-3,5-ジヒドロキシ-2-(4-ヒドロキシフェニル)-4H-1-ベンゾピラン-4-オン, ケンフェロール7-O-グルコシド, ポプルニン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H20O11
CAS番号:
分子量:
448.38
Beilstein:
68205
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
品質水準
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
powder
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc(O)c3C(=O)C(O)=C(Oc3c2)c4ccc(O)cc4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H20O11/c22-7-13-15(25)17(27)19(29)21(32-13)30-10-5-11(24)14-12(6-10)31-20(18(28)16(14)26)8-1-3-9(23)4-2-8/h1-6,13,15,17,19,21-25,27-29H,7H2/t13-,15-,17+,19-,21-/m1/s1
InChI Key
YPWHZCPMOQGCDQ-HMGRVEAOSA-N
生物化学的/生理学的作用
アスペンの樹皮や葉、ポプラの芽や樹皮などの植物に見られるフラボノイド配糖体は、抗菌活性があり、抗がん活性が調査されています。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
18854-VAR:
18854-5MG:
18854-BULK:
18854-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Isolation and quantification of kaempferol-7-O-glucoside and their antimicrobial screening of Cassia nodosa bunch.
Singh, D., et al.
Asian Journal of Biochemical and Pharmaceutical Research, 1, 6-16 (2011)
Angela Rubio Moraga et al.
BMC plant biology, 9, 109-109 (2009-08-22)
Flavonol glucosides constitute the second group of secondary metabolites that accumulate in Crocus sativus stigmas. To date there are no reports of functionally characterized flavonoid glucosyltransferases in C. sativus, despite the importance of these compounds as antioxidant agents. Moreover, their
Yuan-Li Li et al.
Journal of ethnopharmacology, 113(1), 115-124 (2007-07-04)
The anticancer activity of eight crude extracts of Smilax china L. rhizome (SCR) against HeLa cells was assessed by MTT assay and clonogenic assay, the fraction rich in flavonoids had show good activity against HeLa cells. A bioassay-guided separation on