アッセイ
≥99.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Oc1ccc(cc1)C2=C(O)C(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
InChI
1S/C15H10O6/c16-8-3-1-7(2-4-8)15-14(20)13(19)12-10(18)5-9(17)6-11(12)21-15/h1-6,16-18,20H
InChI Key
IYRMWMYZSQPJKC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
包装
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
96353-VAR:
96353-BULK:
96353-10MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Qualitative Thin Layer Chromatography Analysis of Flavonoids and Quantification of Terpene Lactones in Ginkgo Biloba Extracts and Tablets