Merck
92081
Supelco
バイカレイン
analytical standard
別名:
5,6,7-トリヒドロキシフラボン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H10O5
CAS番号:
分子量:
270.24
Beilstein:
272683
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
mp
256-271 °C (lit.)
フォーマット
neat
SMILES記法
Oc1cc2OC(=CC(=O)c2c(O)c1O)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-6-11(8-4-2-1-3-5-8)20-12-7-10(17)14(18)15(19)13(9)12/h1-7,17-19H
InChI Key
FXNFHKRTJBSTCS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Li Gao et al.
ACS chemical neuroscience, 9(7), 1714-1724 (2018-04-19)
Baicalein, a flavonoid derived from the roots of Scutellariae baicalensis Georgi, has shown health benefits for an array of human diseases including dementia. The senescence-accelerated mouse prone 8 (SAMP8) strain is extensively used as a senile dementia model. To further
Andreas Körner et al.
Nature communications, 10(1), 633-633 (2019-02-09)
The bidirectional communication between the immune and nervous system is important in regulating immune responses. Here we show that the adrenergic nerves of sympathetic nervous system orchestrate inflammation resolution and regenerative programs by modulating repulsive guidance molecule A (RGM-A). In