Merck
04480585
Luteolin-7-O-β-D-glucuronide
primary reference standard
別名:
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5-hydroxy-4-oxo-4H-1-benzopyran-7-yl-β-D-glucopyranosiduronic acid, 3′,4′,5,7-Tetrahydroxy-7-β-D-glucopyranuronoside flavone, 3′,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone 7-glucuronide, Cyanidenon 7-glucuronide, Cyanidenon-7-O-β-D-glucuronic acid, Luteolin 7-O-β-D-glucuronopyranoside
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H18O12
CAS番号:
分子量:
462.36
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
HWI
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O)Oc2cc(O)c3C(=O)C=C(Oc3c2)c4ccc(O)c(O)c4
InChI
1S/C21H18O12/c22-9-2-1-7(3-10(9)23)13-6-12(25)15-11(24)4-8(5-14(15)32-13)31-21-18(28)16(26)17(27)19(33-21)20(29)30/h1-6,16-19,21-24,26-28H,(H,29,30)/t16-,17-,18+,19-,21?/m0/s1
InChI Key
VSUOKLTVXQRUSG-DAZJWRSOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
アプリケーション
Reference Standard in the analysis of herbal medicinal products
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
04480585-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)