About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H26O10
CAS番号:
分子量:
402.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
おすすめの製品
アッセイ
≥90% (LC/MS-ELSD)
フォーム
solid
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@@]1(O)CO[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OCc3ccccc3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H26O10/c19-8-18(24)9-27-17(15(18)23)26-7-11-12(20)13(21)14(22)16(28-11)25-6-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11-17,19-24H,6-9H2/t11-,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18-/m1/s1
InChI Key
NJMQSVWMCODQIP-FQXXIRCGSA-N
詳細
植物由来の天然産物
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00253-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)