Merck
SMB00557
Sigma-Aldrich
Violanthin
≥90% (LC/MS-UV)
別名:
6-C-Glucosyl-8-C-rhamnosylapigenin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H30O14
CAS番号:
分子量:
578.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥90% (LC/MS-UV)
フォーム
solid
溶解性
DMSO: 1 mg/mL
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1C=C(OC(C([C@@H]2O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]2O)O)O)C)=C3O)=C1C(O)=C3[C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O)CO)C5=CC=C(C=C5)O
InChI
1S/C27H30O14/c1-8-17(31)21(35)23(37)27(39-8)16-20(34)15(26-24(38)22(36)18(32)13(7-28)41-26)19(33)14-11(30)6-12(40-25(14)16)9-2-4-10(29)5-3-9/h2-6,8,13,17-18,21-24,26-29,31-38H,7H2,1H3/t8-,13+,17-,18+,21+,22-,23+,24+,26-,27-/m0/s1
InChI Key
MVOUGOXRXQDXDC-RSPRXDBDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
植物由来の天然産物
生物化学的/生理学的作用
Violanthin is a compound that belongs to a class of organic compounds known as flavanoid 8-c-glycosides
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
SMB00557-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)