Merck
SMB00376
Sigma-Aldrich
CDDOメチルエステル
≥98% (HPLC)
別名:
2-シアノ-3,12-ジオキソ-オレアナ-1,9(11)-ジエン-28-オイック酸メチルエステル, CDDO-Me, バルドキソロンメチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H43NO4
CAS番号:
分子量:
505.69
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC1(C)CC[C@]2(C(OC)=O)CC[C@@]([C@@]3([H])[C@]2([H])C1)(C)[C@]4(C)CC[C@@]5([H])C(C)(C)C(C(C#N)=C[C@]5(C)C4=CC3=O)=O
InChI
1S/C32H43NO4/c1-27(2)11-13-32(26(36)37-8)14-12-31(7)24(20(32)17-27)21(34)15-23-29(5)16-19(18-33)25(35)28(3,4)22(29)9-10-30(23,31)6/h15-16,20,22,24H,9-14,17H2,1-8H3/t20-,22-,24-,29-,30+,31+,32-/m0/s1
InChI Key
WPTTVJLTNAWYAO-KPOXMGGZSA-N
詳細
CDDO-Meは、抗炎症、抗腫瘍、及び細胞保護的な特性を有する合成トリテルペノイド化合物です。天然物のオレアノール酸から生じます。
アプリケーション
CDDOメチルエステルは、肝虚血再灌流障害(IRI)における肝細胞膜トランスポーター(HMT)制御及び胆汁うっ滞の緩和に対する影響を試験するために使用されています。メラノーマ細胞の細胞死の予防における役割を検討するため、NF E2関連因子2(NRF2)の活性化因子として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
CDDO-Meは、インターロイキン-6(IL-6)、IL-10、及びIL-12などの炎症性メディエーターを阻害します。TNF及び化学療法薬によって誘発されるアポトーシスを増大します。CDDO-Meは、内因性のミトコンドリア依存性アポトーシス経路を誘発することで、骨肉腫細胞における抗増殖活性を呈し、化学療法薬の有効性を向上させます。進行性及び致命的な前立腺癌に対する補助療法として使用することができます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
SMB00376-BULK:
SMB00376-100MG:4548173916361
SMB00376-VAR:
SMB00376-10MG:4548173916378
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Differential regulation of innate immune cytokine production through pharmacological activation of Nuclear Factor-Erythroid-2-Related Factor 2 (NRF2) in burn patient immune cells and monocytes.
Eitas T K, et al.
PLoS ONE, 12(9), e0184164-e0184164 (2017)
A synthetic triterpenoid, CDDO-Me, inhibits IKBα kinase and enhances apoptosis induced by TNF and chemotherapeutic agents through down-regulation of expression of nuclear factor KB?regulated gene products in human leukemic cells.
Shishodia S, et al.
Clinical Cancer Research, 12(6), 1828-1838 (2006)
The synthetic triterpenoid CDDO-methyl ester modulates microglial activities, inhibits TNF production, and provides dopaminergic neuroprotection
Tran T A, et al.
Journal of Neuroinflammation, 5(1), 1-1 (2008)
Timothy K Eitas et al.
PloS one, 12(9), e0184164-e0184164 (2017-09-09)
Burn patients suffer from immunological dysfunction for which there are currently no successful interventions. Similar to previous observations, we find that burn shock patients (≥15% Total Burn Surface Area (TBSA) injury) have elevated levels of the innate immune cytokines Interleukin-6
Laure Maneix et al.
Cancers, 13(4) (2021-03-07)
Multiple myeloma and its precursor plasma cell dyscrasias affect 3% of the elderly population in the US. Proteasome inhibitors are an essential part of several standard drug combinations used to treat this incurable cancer. These drugs interfere with the main