Merck
SIAL0167
Sigma-Aldrich
Sigma® 細胞培養皿
diam. × H 100 mm × 20 mm, tissue-culture treated, sterile, pack of 25 × 20 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.22
無菌性
sterile
包装
pack of 25 × 20 ea
直径× H
100 mm × 20 mm
表面積
55 cm2
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • 光学的に透明な未使用のポリスチレンから製造
  • 最適な細胞接着向けに処理済
  • ガンマ線滅菌済、非発熱性の認証済
  • 取扱いを容易にするスタッキングビーズ付き
  • 一貫したガス交換を可能とするベント付きの蓋
法的情報
Sigma is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC