Merck
SCP0165
Sigma-Aldrich
C型肝炎ウイルスNS3プロテアーゼ基質、蛍光発色基質
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C38H53N7O13S1
分子量:
847.93
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
lyophilized
組成
Peptide Content, ≥73%
保管条件
protect from light
保管温度
−20°C
Amino Acid Sequence
Ac-Glu-Glu-Val-Val-Ala-Cys-AMC
アプリケーション
Hepatitis C virus (HCV) NS3 protease is the key enzyme for virus maturation. AcEEVVAC-AMC is used as a fluorogenic substrate of NS3 protease.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)