Merck
H6660
Sigma-Aldrich
HIVプロテアーゼ基質1
≥95% (HPLC), powder
別名:
Arg-Glu(EDANS)-Ser-Gln-Asn-Tyr-Pro-Ile-Val-Gln-Lys(DABCYL)-Arg
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.32
製品名
HIVプロテアーゼ基質1,
アッセイ
≥95% (HPLC)
品質水準
フォーム
powder
分子量
2016
溶解性
DMSO: soluble
保管温度
−20°C
アプリケーション
HIVプロテアーゼ基質1は、以下の用途に使用されています:
  • タンパク質の構造と機能の関係の研究と蛍光アッセイに
  • プロテアーゼ阻害剤の評価とHIV-1プロテアーゼ活性のin vitro検出に
  • プロテアーゼ速度論における酵素分解速度の検討に
生物化学的/生理学的作用
HIVプロテアーゼ基質1は、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)プロテアーゼの切断部位(Tyr-Pro)を含む合成ペプチド配列です。切断を検出するために共有結合で修飾されたアミノ酸が2個あります。1つの修飾はグルタミン酸残基への発蛍光団5-(2-アミノエチルアミノ)-1-ナフタレンスルホン酸(EDANS)の付加であり、もう1つの修飾はリジン残基への受容体発色団4c-ジメチルアミノアゾベンゼン-4-カルボン酸(DABCYL)の付加です。修飾されたアミノ酸は切断部位の反対側に位置します。空間的配向およびDABCYL吸光度とEDANS発光の重複により、2つの部分間の共鳴エネルギー移動が実現します。しかし、ペプチドがHIVプロテアーゼによって切断されると、DABCYL基は発蛍光団の近位ではなくなります。
エンドペプチターゼの基質
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H6660-BULK:
H6660-1MG-PW:
H6660-VAR:
H6660-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sagheer A Onaizi et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 23(11), 6336-6341 (2007-04-24)
We present the first study of the directed disassembly of a protein network at the air-water interface by the synergistic action of a surfactant and an enzyme. We seek to understand the fundamentals of protein network disassembly by using rubisco