安全性情報
SRP2152
Sigma-Aldrich
HIV プロテアーゼ、Hisタグ融合、リコンビナント HIV-1由来
recombinant, expressed in E. coli, ≥85% (SDS-PAGE)
別名:
HIV_レトロペプチン様, cd05482, ペプシン様アスパルテートプロテアーゼ, レトロペプシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.26
由来生物
human immunodeficiency virus 1
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥85% (SDS-PAGE)
フォーム
frozen liquid
分子量
~11.9 kDa
包装
pkg of 10 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
濃度
200 μg/mL
colorless to clear
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
アプリケーション
HIV Protease has been used in in vitro detection of HIV protease activity using FRET-HIV Sensor, a Förster resonance energy transfer-based HIV protease-sensitive sensor.
生物化学的/生理学的作用
このHIV-1コアは、ウイルスの成熟過程で形成される円錐形のウイルスカプシド内に格納されている、ウイルスゲノムから構成されています。ヒト免疫不全ウイルス1型(HIV-1)は、ウイルスプロテアーゼが10基質部位でGagとPolポリタンパク質を分解した後に成熟します。HIV-1は一種のアスパラギン酸プロテアーゼで、二量体としてのみ機能します。二量体化により結合クレフトが形成され、ここに一方の単量体から2つの触媒性アスパラギン酸の一つが働きます。このプロテアーゼは二量体としてのみ活性を持つため、プロテアーゼドメインが二量体化し、活性となり、前駆体をプロセシングできるよう、ウイルス構築中にGagPol前駆体の2つが自身で二量体を形成する必要があります。十分な感染性をもち、適切に構築されたウイルス粒子となるためには、切断の順番や速度、また前駆体プロセシングの程度が重要だと考えられます。HIV-1プロテアーゼの阻害は、抗ウイルス治療の重要な手段です。ヒト免疫不全ウイルス1型(HIV-1)感染およびAIDSに対して現在利用されている、逆転写酵素阻害薬(RTI)とプロテアーゼインヒビター(PI)による併用化学療法は、HIV-1の複製を抑制し、HIV-1感染患者の余命を延長することが明らかになっています。
シーケンス
PQITLWQRPL VTIKIGGQLK EALLDTGADD TVLEEMSLPG RWKPKMIGGI GGFIKVRQYD QILIEICGHK AIGTVLVGPT PVNIIGRNLL TQIGCTLNF
物理的形状
無色透明な凍結溶液です。
Formulated in 20mM Mes buffer, pH6, 500mM KCl, 20% glycerol.
調製ノート
マニュアルのデフロストフリーザーを使用し、凍結融解サイクルを繰り返さないでください。サンプルは氷上において作業してください。
Please keep in −20 °C for long term storage. It lost 70% activity in 4°C for one week. Freeze thaw cycle resistance.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP2152-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
C Peng et al.
Journal of virology, 63(6), 2550-2556 (1989-06-01)
It is generally believed that the gag gene product of human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) is processed into several core proteins by a virus-specific protease. We used deletion mutation analysis to study the role of HIV-specific protease in the
K C Chou et al.
Proteins, 24(1), 51-72 (1996-01-01)
Based on the sequence-coupled (Markov chain) model and vector-projection principle, a discriminant function method is proposed to predict sites in protein substrates that should be susceptible to cleavage by the HIV-1 protease. The discriminant function is defined by delta =
Noninvasive high-throughput single-cell analysis of HIV protease activity using ratiometric flow cytometry.
Gaber R
Sensors (Basel, Switzerland), 13, 16330-16346 (2013)