Merck
SCP0106
Sigma-Aldrich
カスパーゼ基質、発色基質
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H39N7O10
分子量:
621.64
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
lyophilized
組成
Peptide Content, ≥75%
保管条件
protect from light
保管温度
−20°C
Amino Acid Sequence
Ac-Val-Gln-Val-Asp-pNA
アプリケーション
Ac-VQVD-pNa (Acetyl-Val-Gln-Val-Asp-p-nitroanilide) is used as a chromogenic caspase substrate.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bin Fang et al.
Journal of molecular biology, 360(3), 654-666 (2006-06-20)
The molecular basis for the substrate specificity of human caspase-3 has been investigated using peptide analog inhibitors and substrates that vary at the P2, P3, and P5 positions. Crystal structures were determined of caspase-3 complexes with the substrate analogs at