製品名
Anti-α-Smooth Muscle Actin (ACTA2) Antibody, clone 2V4L9, Rabbit Monoclonal,
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
2V4L9, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
42 kDa
交差性
rat, rat, human
濃度
0.2 mg/mL
テクニック
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
色
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
MCEEEDSTALVCDNGSGLCKAGFAGDDAPRAVFPSIVGRPRHQGVMVGMGQKDSYVGDEAQSKRGILTLKYPIEHGIITNWDDMEKIWHHSFYNELRVAP
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ACTA2(59)
詳細
The protein encoded by this gene belongs to the actin family of proteins, which are highly conserved proteins that play a role in cell motility, structure and integrity. Alpha, beta and gamma actin isoforms have been identified, with alpha actins being a major constituent of the contractile apparatus, while beta and gamma actins are involved in the regulation of cell motility. This actin is an alpha actin that is found in skeletal muscle. Defects in this gene cause aortic aneurysm familial thoracic type 6. Multiple alternatively spliced variants, encoding the same protein, have been identified. [provided by RefSeq, Nov 2008]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human α-Smooth Muscle Actin (ACTA2) (P62736).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB, IHC, IF/ICC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
SAB5702070-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)