Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
SAB5700857
Sigma-Aldrich
Anti-TRPV1 antibody produced in rabbit
別名:
TRPV1, VR1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
94
交差性
mouse, rat, human
濃度
4.19 mg/ml
テクニック
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TRPV1(7442)
詳細
Capsaicin, the main pungent ingredient in hot chili peppers, elicits a sensation of burning pain by selectively activating sensory neurons that convey information about noxious stimuli to the central nervous system. The protein encoded by this gene is a receptor for capsaicin and is a non-selective cation channel that is structurally related to members of the TRP family of ion channels. This receptor is also activated by increases in temperature in the noxious range, suggesting that it functions as a transducer of painful thermal stimuli in vivo. Four transcript variants encoding the same protein, but with different 5′ UTR sequence, have been described for this gene.
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 400-500 of human TRPV1 (NP_061197.4).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700857-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
SAB5700857-100UL4065265183864