安全性情報
AB5566
Sigma-Aldrich
Anti-Capsaicin Receptor Antibody, CT
serum, Chemicon®
別名:
Vanilloid Receptor 1, VR1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
guinea pig
品質水準
抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
rat
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunohistochemistry: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TRPV1(7442)
特異性
カプサイシン受容体(バニロイド受容体1、VR1)を認識します。
免疫原
ラットカプサイシン受容体タンパク質のC末端に相当する22のアミノ酸ペプチド(カタログ番号:AG298)。
アプリケーション
免疫組織染色:希釈倍率1:1,000で使用できます。この抗体はラット後根神経節の組織と十分に反応します。
最適なワーキング希釈倍率は、ご自身で決定してください。
抗カプサイシン抗体C末端は、カプサイシン量の検出において、IHでの使用が文献発表され、検証されています。
物理的形状
血清 液体0.02%未満のアジ化ナトリウム含有
アナリシスノート
コントロール
免疫原ペプチド(カタログ番号:AG298)は、事前吸着処理でのコントロール試験に利用できます。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
AB5566:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Activation of vanilloid receptor type I in the endoplasmic reticulum fails to activate store-operated Ca2+ entry
Wisnoskey, B. J. et al.
The Biochemical Journal, 372(Pt 2), 517-528 (2003)
S-Q He et al.
Neuroscience, 261, 43-51 (2014-01-01)
Mas-related G-protein-coupled receptor subtype C (MrgC) may play an important role in pain sensation. However, the distribution of MrgC receptors in different subpopulations of rodent dorsal root ganglion (DRG) neurons has not been clearly demonstrated owing to a lack of
Yumi Matsushita et al.
The Journal of veterinary medical science, 83(10), 1570-1581 (2021-09-03)
The activation of α2 adrenergic receptors contributes to analgesia not only in the central nervous system but also in the peripheral nervous system. We reported that noradrenaline inhibits the activity of transient receptor potential vanilloid 1 (TRPV1) evoked by capsaicin
Diane M Bogdan et al.
Scientific reports, 12(1), 9241-9241 (2022-06-03)
The endocannabinoid anandamide (AEA) produces antinociceptive effects by activating cannabinoid receptor 1 (CB1). However, AEA also serves as an agonist at transient receptor potential vanilloid receptor 1 (TRPV1) in nociceptive sensory neurons, which may exacerbate pain. This potential functional duality
Intrathecal injection of TRPV1 shRNA leads to increases in blood pressure in rats.
Yu, SQ; Wang, DH
Acta Physiologica (Oxford, England) null