Merck
HPA001562
Sigma-Aldrich
抗ATF3 ウサギ宿主抗体
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗cAMP依存性転写因子ATF-3抗体 ウサギ宿主抗体, 抗活性化転写因子3抗体 ウサギ宿主抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
Human Protein Atlas Number:
NACRES:
NA.43
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
強化検証
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
免疫原配列
MMLQHPGQVSASEVSASAIVPCLSPPGSLVFEDFANLTPFVKEELRFAIQNKHLCHRMSSALESVTVSDRPLGVSITKAEVAPEEDERKKRRRERNKIAAAKCRNKKKEKTEC
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ATF3(467)
詳細
ウサギポリクローナル抗ATF3抗体は、ヒト活性化転写因子3と反応します。
活性化転写因子3(ATF3)遺伝子は、ヒト染色体1q32.3に位置します。この遺伝子をコードするタンパク質は、cAMP応答配列結合タンパク質ファミリーに属します。
免疫原
cAMP依存性転写因子ATF-3のPrEST (protein epitope signature tag)抗原リコンビナントタンパク質。
アプリケーション
ウサギで産生された抗ATF3抗体は、以下の用途に使用されています。
  • ウェスタンブロッティング
  • 免疫蛍光法
  • 免疫組織染色
  • クロマチン免疫沈降(ChIP)
生物化学的/生理学的作用
サイクリックAMP依存性転写因子である活性化転写因子3(ATF3)は、阻害作用のある捕因子を捕捉することで転写を促進します。ATF3はストレスシグナルに反応し、また免疫および代謝の恒常性調節に関与します。慢性炎症および飢餓反応を妨げる作用があります。眼の傷害に反応して、ATF3の発現が誘導されます。ATF3は神経障害のマーカーとなります。
特徴および利点
Prestige抗体®は、高度に特徴付けられ、広く検証された抗体です。各標的について得られている特性データのすべてをページ上部の製品名のすぐ下にあるリンクからアクセスできるHuman Protein Atlasポータルを介してご利用になれることも、この抗体の利点です。Prestige抗体®の特有性と他のタンパク質との交差反応性の低さは、抗原領域の徹底的な選択、アフィニティー精製、および厳格な選択によるものです。すべてのPrestige抗体についてPrestige抗原コントロールをご用意しています。リンケージセクションでご確認ください。
Prestige抗体はすべて、次の方法で試験されます。
  • 44の正常ヒト組織ならびに最も一般的な20タイプの癌組織から成るIHC組織アレイによる検査。
  • 364のヒト組換えタンパク質フラグメントで構成されるタンパク質アレイによる検査。
関連事項
対応する抗原APREST77475
物理的形状
PBS溶液 (pH 7.2, 40%グリセロ-ルおよび0.02%アジ化ナトリウム含有)。
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究目的にのみ使用することを意図しており、その他のいかなる目的にも使用しないでください。具体的には、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoまたはin vivo治療での使用、またはヒトもしくは動物へのあらゆるタイプの消費もしくは適用が挙げられますが、これらに限定される訳ではありません。
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA001562-100UL:
HPA001562-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A potential dichotomous role of ATF3, an adaptive-response gene, in cancer development
Yin X, et al.
Oncogene, 27(15), 2118-2118 (2008)
Tsonwin Hai et al.
Methods in enzymology, 490, 175-194 (2011-01-27)
Activating transcription factor 3 (ATF3) gene encodes a member of the ATF family of transcription factors and is induced by various stress signals, including many of those that induce the unfolded protein response (UPR). Emerging evidence suggests that ATF3 is
Gurdeep Marwarha et al.
Journal of Alzheimer's disease : JAD, 57(3), 907-925 (2017-03-18)
Epidemiological studies implicate diets rich in saturated free fatty acids (sFFA) as a potential risk factor for developing Alzheimer's disease (AD). In particular, high plasma levels of the sFFA palmitic acid (palmitate) were shown to inversely correlate with cognitive function.
Marta Bueno et al.
Aging cell, 17(2) (2018-01-25)
PINK1 (PTEN-induced putative kinase 1) is a key regulator of mitochondrial homeostasis that is relatively depleted in aging lungs and in lung epithelial cells from patients with idiopathic pulmonary fibrosis (IPF), a disease linked with aging. Impaired PINK1 expression and
Activating transcription factor 3 promotes embryo attachment via up-regulation of leukemia inhibitory factor in vitro
Cheng X, et al.
Reproductive Biology and Endocrinology, 15(1), 42-42 (2017)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
HPA001562-100UL4061837132940
HPA001562-25UL4061842773282